Learn More
Gibco™ Glasgow-MEM (GMEM)
Artikelnummer. 15400564 Alle ansehen Gibco Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mL
Packungsgröße:
500 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15400564 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15400564 Lieferant Gibco™ Lieferanten-Nr. 11710035
Schwerpunkt: Regenerative Therapien
Verwenden Sie den Aktionscode 28027
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Benötigt
Supplementierung
Ursprünglich von Ian McPherson und Michael Stoker als Modifikation von Eagle's Minimal Essential Medium entwickelt, um genetische Faktoren zu untersuchen, die die Zellkompetenz beeinflussen.
Glasgow's MEM wurde für den Einsatz mit Nieren-Zelllinien wie BHK-21 entwickelt. Dieses Glasgow-MEM wird wie folgt modifiziert: mit L-Glutamin, Phenolrot; ohne HEPES, Tryptose-Phosphat-Bouillon.
  • Enthält die doppelte Konzentration an Aminosäuren und Vitaminen wie das ursprüngliche Basalmedium Eagle und wird ohne Serum verwendet
  • Ursprünglich mit 10 % Tryptose-Phosphat-Bouillon formuliert
  • Enthält keine Proteine, Lipide oder Wachstumsfaktoren
  • Erfordert eine Supplementierung mit 10 % Tryptose-Phosphat-Bouillon
  • Nutzt einen Natriumbicarbonatpuffer (2,75 g/l) und erfordert daher eine 5-10 %ige CO2-Umgebung zur Aufrechterhaltung des physiologischen pH-Werts.
  • Nachhaltige Verpackung
Zellkultur, Säugetierzellkultur
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zelllinie BHK-21
Klassifikation Ohne Stoffe tierischen Ursprungs
Konzentration 1 X
Form Flüssig
Produkttyp MEM (Minimum Essential Medium)
Sterilität Steril gefiltert
Mit Additiven Hoher Glukosegehalt, Glutamin, Phenolrot
Ohne Additive Keine HEPES, Ohne Natriumpyruvat, Keine Tryptose-Phosphat-Bouillon
Fertigungsqualität, Herstellungsqualität cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
Produktlinie Gibco
Menge 500 mL
Versandbedingung Raumtemperatur
Inhalt und Lagerung Lagerbedingungen: 2 bis 8 °C (vor Licht schützen)
Versandbedingungen: Haltbarkeit bei
Raumtemperatur: 12 Monate ab Herstellungsdatum