Learn More
Fisherbrand™ aschefreies, schnellfiltrierendes quantitatives Filterpapier der Klasse 11
Alle ansehen Fisherbrand Traceable ProdukteSpezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Aschegehalt: 0,007% |
| Filtertyp | Aschefrei |
| Format | Gefaltete Scheibe |
| Material | Baumwolllinter |
| Particle Retention | 12 bis 15 μm |
| Porengröße | 12 bis 15 μm |
| Filtrationsgeschwindigkeit | 10 Sekunden |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Wird für grobe und voluminöse Präzipitate wie Eisen, Aluminium und Chromhydroxid, für die Si-Bestimmung in Stahl sowie die Roheisenanalyse verwendet |
| Güte | 11 |
| Menge | 100/Pckg. |
| Mehr anzeigen |