Learn More
Gibco™ Mouse FGF-basic (FGF-2/bFGF) Recombinant Protein
Recombinant Mouse Fibroblast Growth Factor Basic (also known as FGF Basic, bFGF, FGF 2, FGF-β or Heparin Binding Growth Factor) is a bioactive protein intended for use in cell culture applications
430.00 CHF - 14020.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cell Culture
Gen-ID (Entrez) 14173
Molekulargewicht 17 kDa
Reinigungsverfahren Sequential Chromatography
Gen-Alias FGF-Basic
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10511865
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Gibco™
PMG0034
10μg
430.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10161153
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Gibco™
PMG0035
25μg
846.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10437253
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Gibco™
PMG0031
100μg
2790.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10444373
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Gibco™
PMG0033
1mg
14020.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Mouse FGF-basic (FGF-2/bFGF) Recombinant Protein for Western Blot, IHC, ELISA, Ctrl, FN
FGF-basic is involved in a number of biological processes including embryonic development and differentiation, neuron differentiation, survival, and regeneration, and the proliferation of cells of mesodermal origin and many cells of neuroectodermal, ectodermal, and endodermal origin.
  • High purity: no interference from other proteins or contaminants
  • High biological activity: more results with less protein
  • Proven compatibility: Gibco proteins bioassayed with Gibco media
  • High Purity Recombinant Bioactive Protein: to help ensure Gibco growth factors are of the highest quality, each protein is analyzed for purity along with structural homogeneity to ensure a biologically active protein
  • High Biological Activity: in-house activity testing of Gibco Recombinant Proteins includes cell proliferation, cytotoxicity, chemotaxis, calcium flux, secondary cytokine up-regulation, induction of surface antigen expression, anti-viral, and protease assays; specific activity is determined by the dose dependent proliferation of BALB/3T3 cells
Shipping Condition: Wet Ice.
Spezifikation
Spezifikation
Cell Culture
17 kDa
FGF-Basic
Store in refrigerator (2–8°C).
< 0.1 ng/μg
E. coli
Recombinant, Ligand
FGFs (Fibroblast Growth Factors)
Gibco™
14173
Sequential Chromatography
Mouse
Carrier-Free
Wet Ice
Growth Factors & Receptors
Lyophilized
Neurobiology, Microbiology, Angiogenesis, Oncology
95 %
Dokumentation
Product Certifications
For Research Use Only. Not intended for animal or human diagnostic or therapeutic use.