Learn More
Gibco™ Fötales Kälberserum, ultraniedriges IgG, Herkunftsland: USA
Click to view available options
Menge:
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
Spezifikation
Spezifikation
| Format | Flasche |
| Menge | 100 mL |
| Endotoxin-Konzentration | ≤ 50 EU/ml (routinemäßige Konzentration ≤ 10 EU/ml) |
| Hitzeinaktiviert | Nein |
| Hämoglobin-Konzentration | ≤25 mg/dl |