Learn More
Gibco™ One Shot™-Format, fötales Kälberserum, ultraniedriges IgG, Herkunftsland: USA
Gibco™ fötale Rinderseren bieten einen ausgezeichneten Wert für die Zellkultur, die Spezialforschung und spezifische Assays. Sie erhalten das Vertrauen von Forschern mit gleichbleibender Qualität und prämierter Unterstützung, die Ihren Forschungsanforderungen und Ihrem Budget gerecht wird
Marke: Gibco™ 16250078
Additional Details : Gewicht : 0.83000kg
Beschreibung
- Serum-Kategorie: Spezial
- Herkunft: Vereinigte Staaten
- Die IgG-Konzentration liegt unter 5 μg/ml
- BVD-Titer ist niedrig oder nicht nachweisbar
- Endotoxin-Gehalt: ≤ 50 EU/ml (routinemäßiger Spiegel ≤ 10 EU/ml)
- Hämoglobin-Spiegel: ≤25mg/dl
Zellkultur, Säugetierzellkultur
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
Spezifikation
Lagerbedingungen: ≤-10 ° C Versandbedingungen: Gefroren |
|
Rind/Bovine | |
Flüssigkeit | |
Fötales Kälberserum | |
Vermindertes IgG | |
Gibco™ |
Fötal | |
Vereinigte Staaten | |
Flasche | |
500 ml | |
Nachhaltige Verpackung | |
gefroren |