Learn More
Gibco™ FKS für embryonale Stammzellen, qualifiziert, One Shot™-Format, US-Ursprung
Sichere Seren für Zellkulturen mit geringstem viralen Risiko aus BSE-freien Regionen
Marke: Gibco™ 16141061
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Serum-Kategorie: Spezial
- Herkunft: Vereinigte Staaten
- Speziell getestet bezüglich einer homogenen undifferenzierten zellulären Morphologie von embryonalen Stammzellen
- Endotoxin-Gehalt: ≤ 50 EU/ml (routinemäßiger Spiegel ≤ 10 EU/ml)
- Hämoglobin-Spiegel: ≤25 mg/dl
Zellkultur, embryonale Stammzellkultur, Säugetierzellkultur, Stammzellkultur, Stammzellforschung
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
Spezifikation
Lagerbedingungen: ≤-10 ° C Versandbedingungen: Gefroren |
|
Ganado/bovino | |
Flüssig | |
Fötales Kälberserum | |
Standard (sterilfiltriert) | |
Nachhaltige Verpackung | |
Gibco™ |
Fötal | |
Vereinigte Staaten | |
Flasche | |
100 mL | |
Steril | |
ES-Zellenqualifiziert | |
Gefroren |
Für In-vitro-Diagnostik.