Learn More
Beskrivning
Kräver
Supplementierung
- DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium) ist ein weit verbreitetes Basalmedium für die Unterstützung des Wachstums vieler verschiedener Säugetierzellen.
- Zu den erfolgreich in DMEM kultivierten Zellen gehören primäre Fibroblasten, Neuronen, Gliazellen, nicht proliferierende und ausdifferenzierte Nabelschnurzellen (HUVEC) sowie glatte Muskelzellen, ebenso Zelllinien wie HeLa, 293, COS-7 und PC-12.
- Bei 2 °C bis 8 °C lagern
Wurde folgendermaßen modifiziert:
- Mit: Geringer Glukosegehalt, L-Glutamin, Natriumpyruvat, Phenolrot
- Ohne: Natriumbikarbonat, HEPES
Verwendung von DMEM
- DMEM unterscheidet sich von anderen Medien durch seine vierfach höhere Konzentration an Aminosäuren und Vitaminen gegenüber dem originalen Eagle's Minimal Essential Medium.
- Die Formulierung für DMEM wurde ursprünglich mit einer niedrigen Glukosekonzentration (1 g/l) und mit Natriumpyruvat entwickelt, wird aber häufig mit höheren Glukosekonzentrationen sowie mit oder ohne Natriumpyruvat eingesetzt.
- DMEM enthält keine Proteine, Lipide oder Wachstumsfaktoren. Daher ist eine Supplementierung, üblicherweise mit 10 % fötalem Kälberserum (FKS) erforderlich.
- DMEM verwendet ein Puffersystem mit Natriumbikarbonat (3,7 g/l) und erfordert daher eine Umgebung mit 5 bis 10 % CO2, um den physiologischen pH-Wert aufrechtzuerhalten.
- Die Pulverformen des Gibco™ Zellkulturmediums erfordern die Zugabe von Natriumbikarbonat, die pH-Einstellung und Filtration zum Zeitpunkt der Vorbereitung.
Beställningsinfo
Versandbedingung: Raumtemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Zelllinie | HeLa, 293, Cos-7 und PC-12 |
| Zelltyp | Primäre Fibroblasten, Neuronen, Gliazellen, HUVECs und glatte Muskelzellen |
| Form | Pulver |
| Serum Level | Standard-Serumzugabe |
| Mit Additiven | Geringe Glukosekonzentration, Glutamin, Phenolrot, Natriumpyruvat |
| Ohne Additive | Keine HEPES, Kein Natriumhydrogencarbonat |
| Fertigungsqualität, Herstellungsqualität | cGMP-compliant under the ISO 13485 standard |
| Produktlinie | Gibco |
| Menge | 50 L |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Visa mer |
Für die Verwendung in der Forschung oder die Weiterverarbeitung. Nicht zur Diagnosestellung oder direkten Anwendung bei Menschen oder Tieren geeignet.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?