Learn More
Gibco™ CTS™ TNF rekombinantes Human-Protein
Bioaktives Protein für den Einsatz in Zellkulturanwendungen
Marke: Gibco™ CTP3013
Additional Details : Gewicht : 0.99000kg
Requires : Rekombinantes EGF ist ein bioaktives Protein für den Einsatz in Zellkulturanwendungen. TNF verursacht Zytolyse und Zytostase vieler Tumorzelllinien. TNF hat ein breites Spektrum an Aktivitäten, darunter Chemotaxis von Neutrophilen, Veränderung des Endotheliums, Hemmung von antikoagulatorischen Mechanismen und Förderung der Angiogenese.
Beschreibung
- TNF verursacht Zytolyse und Zytostase vieler Tumorzelllinien.
- Breites Spektrum an Aktivitäten, darunter Chemotaxis von Neutrophilen, Veränderung des Endotheliums, Hemmung von antikoagulatorischen Mechanismen und Förderung der Angiogenese
- ED50-Bereich = 0.02 bis 0.05 ng/ml (Spezifische Aktivität: 2 x 107 bis 5 x 107 Einheiten/mg), bestimmt durch die dosisabhängige zytotoxische Wirkung auf L929-Zellen in Anwesenheit von Actinomycin D
Zellkultur, Dendritische Zellkultur, Hämatopoietische Stammzellkultur, Säugetierzellkultur, Mesenchymale Stammzellkultur, Primärzellkultur, Stammzellkultur, Stammzellforschung
Bestellinformation
Versandbedingung: Nasseis
Spezifikation
1 mg |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.