Learn More
Gibco™ Kollagenase, Typ I, Pulver
Spaltet die Bindung zwischen einer neutralen Aminosäure (X) und Glycin in Pro-X-Gly-Pro auf, eine Sequenz, die häufig in Kollagen vorkommt.
Marke: Gibco™ 17018029
194.75 CHF gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21741" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Kollagenase ist eine Protease, die die Bindung zwischen einer neutralen Aminosäure (X) und Glycin in Pro-X-Gly-Pro aufspaltet, eine Sequenz, die häufig in Kollagen zu finden ist.
- Als einzige Protease ist die Kollagenase in der Lage, die Tripelhelix der nativen Kollagenfibrillen im Bindegewebe, zum Beispiel in der Haut, in Sehnen, Blutgefäßen und Knochen, abzubauen.
- Diese Eigenschaft der Kollagenase kann für Gewebekulturen aus menschlichen Tumoren, Mausnieren, adultem und fötalem humanem Gehirn oder auch Epithelgewebe genutzt werden.
- Die Kollagenase wirkt relativ schonend, dissoziiert gut bei physiologischem Temperatur- und pH-Wert und erfordert keine spezielle Ausrüstung oder mechanische Einwirkung.
- Gibco™ Kollagenase Typ I wird aus Clostridium histolyticum isoliert und als gefriergetrocknetes, unsteriles Pulver verpackt, das in der Forschung zur Zell- und Gewebedissoziation und zur Perfusion von Organen verwendet werden kann.
- Im Vergleich zu anderen Kollagenasepräparaten enthält Gibco™ Kollagenase Typ I eine durchschnittliche Menge an Kollagenase, Caseinase, Clostripain und tryptischen Aktivitäten und eignet sich gut für die Verdauung von Zellen oder Gewebe aus Fett, Nebennieren oder Leber.
- Die Aktivität von Gibco™ Kollagenase Typ I ist für mehr als 125 Einheiten/mg garantiert.
- Bei 2 °C bis 8 °C lichtgeschützt lagern
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Lagerbedingungen: 2 bis 8 °C. Vor Licht schützen. Versandbedingungen: Haltbarkeit bei Raumtemperatur: 24 Monate ab Herstellungsdatum |
|
Kollagenase | |
500 mg |
Lyophilisiert | |
Nicht steril | |
Raumtemperatur |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.