Learn More
Gibco™ Kollagenase, Typ I, Pulver
Spaltet die Bindung zwischen einer neutralen Aminosäure (X) und Glycin in Pro-X-Gly-Pro auf, eine Sequenz, die häufig in Kollagen vorkommt.
Marke:  Gibco™ 17100017
290.65 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22915" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.00105kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10114532
  • 311.00 CHF / 1 Gramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Kollagenase ist eine Protease, die die Bindung zwischen einer neutralen Aminosäure (X) und Glycin in Pro-X-Gly-Pro aufspaltet, eine Sequenz, die häufig in Kollagen zu finden ist.
  • Als einzige Protease ist die Kollagenase in der Lage, die Tripelhelix der nativen Kollagenfibrillen im Bindegewebe, zum Beispiel in der Haut, in Sehnen, Blutgefäßen und Knochen, abzubauen.
  • Diese Eigenschaft der Kollagenase kann für Gewebekulturen aus menschlichen Tumoren, Mausnieren, adultem und fötalem humanem Gehirn oder auch Epithelgewebe genutzt werden.
  • Die Kollagenase wirkt relativ schonend, dissoziiert gut bei physiologischem Temperatur- und pH-Wert und erfordert keine spezielle Ausrüstung oder mechanische Einwirkung.
  • Gibco™ Kollagenase Typ I wird aus Clostridium histolyticum isoliert und als gefriergetrocknetes, unsteriles Pulver verpackt, das in der Forschung zur Zell- und Gewebedissoziation und zur Perfusion von Organen verwendet werden kann.
  • Im Vergleich zu anderen Kollagenasepräparaten enthält Gibco™ Kollagenase Typ I eine durchschnittliche Menge an Kollagenase, Caseinase, Clostripain und tryptischen Aktivitäten und eignet sich gut für die Verdauung von Zellen oder Gewebe aus Fett, Nebennieren oder Leber.
  • Die Aktivität von Gibco™ Kollagenase Typ I ist für mehr als 125 Einheiten/mg garantiert.
  • Bei 2 °C bis 8 °C lichtgeschützt lagern
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
Lagerbedingungen: 2 bis 8 °C. Vor Licht schützen.
Versandbedingungen: Haltbarkeit bei
Raumtemperatur: 24 Monate ab Herstellungsdatum
Kollagenase
1 g
Lyophilisiert
Nicht steril
Raumtemperatur
Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.