missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gibco™ Human Active Caspase-3 Recombinant Protein

Human Active Caspase-3 Recombinant Protein

Marke:  Gibco™ PHZ0014

Additional Details : Gewicht : 0.05000kg

Artikelnummer. 10191243

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.


Beschreibung

Beschreibung

Human Active Caspase-3 Recombinant Protein for Western Blot, IHC, ELISA, Ctrl

Caspase 3 is a member of the cysteine-aspartic acid protease (caspase) family. Sequential activation of caspases plays a central role in the execution-phase of cell apoptosis. This protein cleaves and activates caspases 6, 7, and 9. It is the predominant caspase involved in the cleavage of amyloid-beta 4A precursor protein.

Shipping Condition: Dry Ice.

Spezifikation

Spezifikation

Cell Culture
Human
Dry Ice
Caspases
Gibco™
836
Store in ultra-cold freezer (-68 to -85°C).
Recombinant
Apoptosis
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.