Learn More
Gibco™ Carbenicillin Disodium Salt
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
Beschreibung
Carbenicillin-Dinatriumsalz ist ein halbsynthetisches Penicillinantibiotikum, das mit der Zellwandsynthese von gram-negativen Bakterien interferiert, pflanzlichen Geweben gegenüber jedoch schwache Toxizität zeigt.
- Dient als selektives Antibiotikum für resistente Agrobakterien und E. coli, in der Regel in einer Konzentration von 100 bis 500 μg/ml
- Wird als Pulver geliefert und sollte durch Auflösung in Wasser zu einer Stammlösung mit 100 –500 mg/ml verarbeitet werden
Klonierung, Transformation
Bestellinformation
Versandbedingung: Nasses Eis
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Weiß bis cremefarben |
| Inhalt und Lagerung | Lagerbedingungen: 2 bis 8 °C Versandbedingungen: Eis Haltbarkeit: 36 Monate ab Herstellungsdatum |
| Konzentration | 50 bis 100 μg/ml |
| Form | Pulver |
| Produkttyp | Antibiotikum |
| Sterilität | Steril |
| Produktlinie | Gibco |
| Menge | 5 g |
| Versandbedingung | Nasseis |