Learn More
Gibco™ Brinster's, no Glutamine, no phenol red
Das Brinster‘s Medium für die Ovumkultur ist ein chemisch einfach definiertes Medium. Es enthält Rinderserumalbumin, das von Ralph Brinster für die In-vitro-Entwicklung von Mausoozyten entwickelt wurde.
Marke: Gibco™ 11126034
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Brinster's Medium für die Ovumkultur (BMOC) ist ein einfaches chemisch definiertes Medium, das Rinderserumalbumin (BSA) enthält und das von Ralph Brinster für die In-vitro-Entwicklung von Maus-Oozyten entwickelt wurde. Dieses Medium ist eine Variation der ursprünglichen Formulierung, da es keine Antibiotika enthält. Brinster's Medium wurde auch für die Kultur anderer Säugetierembryonen in frühen Entwicklungsstadien verwendet.
- Gibco Brinster's Medium ist einzigartig gegenüber anderen Medien, da es keine Aminosäuren oder Vitamine enthält
- Es ist wie folgt modifiziert: mit Rinderserumalbumin, Natriumpyruvat; ohne L-Glutamin, HEPES, Phenolrot
- Ergänzt mit Rinderserumalbumin, das zur Unterstützung der Eizellreifung und des frühen Entwicklungsstadiums der Embryonen von Säugetieren erforderlich ist, und mit Pyruvat als wesentliche Energiequelle
- Nutzt ein Puffersystem mit Natriumbikarbonat (2,1 g/l) und erfordert daher eine 5- bis 10-prozentige CO2-Umgebung zur Aufrechterhaltung des physiologischen pH-Werts
- Nachhaltige Verpackung
Zellkultur, Säugetierzellkultur
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Compliance
Gibco Brinster's wird in einer cGMP-konformen Einrichtung in Grand Island, New York (USA), hergestellt. Die Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller medizinischer Geräte zugelassen und ISO 13485-zertifiziert.
Spezifikation
Lagerbedingungen: 2 bis 8 °C. Vor Licht schützen Versandbedingungen: Haltbarkeit bei Raumtemperatur: 12 Monate ab Herstellungsdatum |
|
Tierischen Ursprungs | |
Flüssig | |
Steril gefiltert | |
Kein Glutamin, Keine HEPES, Kein Phenolrot | |
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard | |
100 ml |
Maus-Oozyten | |
1 X | |
Brinster's Medium | |
Geringe Glukosekonzentration, Natriumpyruvat, Rinderserumalbumin | |
Nachhaltige Verpackung | |
Gibco™ | |
Raumtemperatur |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.