Learn More
Gibco™ BGJb Medium
Entwickelt für das Wachstum fötaler Röhrenknochen von Ratten in chemisch definierten Medien
Marke: Gibco™ 12591038
Additional Details : Gewicht : 0.61000kg
Requires : Supplementierung
Beschreibung
BGJb ist ein von Sylvia Fitton-Jackson modifiziertes Medium aus dem ursprünglichen BGJ-Medium, das von Biggers, Gwatkin und Juda entwickelt wurde. BGJb Medium schafft günstige Bedingungen für Wachstum und Kalzifikation von fetalen Knochen.
- Sie ist wie folgt modifiziert: mit L-Glutamin, Phenolrot; ohne HEPES
- Enthält höhere Mengen an Aminosäuren und Glucose sowie eine erhöhte Pufferkapazität zur Verbesserung der Wachstums- und Kalzifizierungsbedingungen für fetale Knochen
- BME enthält keine Proteine, Lipide oder Wachstumsfaktoren. Daher ist eine Supplementierung, üblicherweise mit 10 % fötalem Rinderserum (FBS) erforderlich.
- Verwendet ein Natriumbicarbonat-Puffersystem (3.5 g/l) und erfordert daher eine Umgebung mit 5 bis 10 % CO2 , um den physiologischen pH-Wert aufrechtzuerhalten.
- Nachhaltige Verpackung
Zellkultur, Säugetierzellkultur
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Compliance
cGMP-konforme Fertigung. Gibco BGJb Medium wird in einer cGMP-konformen Einrichtung in Grand Island, New York (USA) hergestellt, die von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und nach ISO 13485 zertifiziert ist.
Spezifikation
Lagerbedingungen:2 bis 8 °CVor Licht schützen Versandbedingungen:Haltbarkeit bei Raumtemperatur:12 Monate ab Herstellungsdatum |
|
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs | |
Flüssig | |
Steril gefiltert | |
Keine HEPES, Ohne Natriumpyruvat | |
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard | |
500 ml |
Fetale Knochen | |
1 X | |
BGJb-Medium | |
Hoher Glukosegehalt, Glutamin, Phenolrot | |
Nachhaltige Verpackung | |
Gibco™ | |
Raumtemperatur |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren. Nicht geeignet für therapeutische Zwecke bei Menschen und Tieren. Zweckentfremdete Verwendung kann zu einem Verstoß gegen lokale gesetzliche Bestimmungen führen. Zur Verwendung in der In-vitro-Diagnostik.