Learn More
Gibco™ AmnioMAX™ C-100 Supplement
Artikelnummer. 10772077
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
15 mL
75 mL
Packungsgröße:
1 Stück
75 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10772077 15 mL 1 Stück
10507485 75 mL 75 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10772077 Lieferant Gibco™ Lieferanten-Nr. 12556015
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Teil des Kits zur Vorbereitung des vollständig ergänzten Gibco AmnioMAX C-100 Komplettmediums, entwickelt für die kurzfristige Kultur humaner Fruchtwasserzellen für zytogenetische Studien und In-vitro-Diagnostikverfahren.
Anwenderfreundliches Format: Gibco AmnioMAX C-100 Komplettmedium ist ein zweiteiliger Kit zur Vorbereitung eines kompletten Mediums, das keine zusätzliche Supplementierung erfordert. Das gesamte Medium kann bei 2 bis 8 °C bis zu zehn Tage lang gelagert werden.
  • Wirkungs- und Qualitätskontrolle
  • Jede Charge von Gibco AmnioMAX C-100 Komplettmedium wird von einem zertifizierten US-amerikanischen Referenz-Zytogenetiklabor getestet, um eine durchgehend hervorragende Leistung zu gewährleisten
  • Gepoolte primäre humane Fruchtwasserproben werden sechs Tage lang in Gibco AmnioMAX C-100 Komplettmedium kultiviert, bevor die Gesamtzahl der Kolonien und die Gesamtzahl der mitotischen Kolonien gemessen werden
  • Darüber hinaus wird jede Charge auf Sterilität, pH-Wert und Osmolalität getestet
  • Einzigartige, optimierte Formulierung
  • Gibco AmnioMAX C-100- Complete Medium enthält fötales Kälberserum (FBS), Gentamicin und L-Glutamin, um die Zellhaftung und -Wachstum zu maximieren
  • Es verfügt über ein verbessertes Puffersystem, das eine größere pH-Stabilität während Kulturmanipulationen bietet
Fruchtwasser- und Chorionzottenkultur, Zellanalyse, Zellkultur, Zellproliferation, Zellviabilität, Proliferation und Funktion, Klinische, Klinische und translationale Forschung, Zytogenetik, Säugetierzellkultur
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
Compliance
Gibco AmnioMAX C-100 Supplement wird in einer cGMP-zertifizierten Anlage in Grand Island, New York (USA), hergestellt. Die Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und nach ISO 13485-zertifiziert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Lagerbedingungen: -5 bis -20 °C
Versandbedingungen: GefrorenHaltbarkeit:
16 Monate ab Herstellungsdatum. Das vollständige Medium innerhalb von 7 bis 10 Tagen nach dem Öffnen verwenden.
Form Gefroren
Produkttyp Ergänzungsstoff
Sterilität Steril gefiltert
Sterilization Method Sterile-filtered
Mit Additiven Glutamin
Produktlinie AmnioMAX
Menge 15 mL
Versandbedingung Trockeneis
In-vitro-Diagnostik