Learn More
Gibberellsäure, technisch, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10509000 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Fläschchen
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10509000 1 g Fläschchen 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10509000 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. G/0200/43
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
CAS 77-06-5
Schmelzpunkt 227°C
Farbe Weiß
pH 2
Verpackung Fläschchen
Summenformel C19H22O6
MDL-Nummer MFCD00079329
Menge 1 g
Synonym gibberellic acid, gibberellin a3, gibberellin, gibreskol, brellin, cekugib, grocel, gibberellin x, gibberellic acid ga3, gib-tabs
InChI-Schlüssel IXORZMNAPKEEDV-QTWFBFKQSA-N
SMILES CC12[C@H]3[C@H](C(O)=O)[C@@]45CC(=C)[C@@](O)(C4)CC[C@H]5[C@]3(OC1=O)C=C[C@@H]2O
IUPAC-Name (1R,2R,5S,8S,9S,10R,12S)-5,12-Dihydroxy-11-methyl-6-methyliden-16-oxo-15-oxapentacyclo[9.3.2.1⁵,⁸.0¹,¹⁰.0²,⁸]heptadec-13-en-9-carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 346.38
PubChem CID 91757643
Formelmasse 346.38g/mol
Physikalische Form Pulver/Feststoff
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Gibberellic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Gibberellic acid