Learn More
Gibberellinsäure, 90%, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11428794 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11428794 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11428794 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0521309801
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gibberellic Acid
CAS 77-06-5
Summenformel C19H22O6
MDL-Nummer MFCD00079329
Menge 1 g
Synonym gibberellic acid, gibberellin a3, gibberellin, gibreskol, brellin, cekugib, grocel, gibberellin x, gibberellic acid ga3, gib-tabs
InChI-Schlüssel IXORZMNAPKEEDV-QTWFBFKQSA-N
SMILES CC12[C@H]3[C@H](C(O)=O)[C@@]45CC(=C)[C@@](O)(C4)CC[C@H]5[C@]3(OC1=O)C=C[C@@H]2O
IUPAC-Name (1R,2R,5S,8S,9S,10R,12S)-5,12-Dihydroxy-11-methyl-6-methyliden-16-oxo-15-oxapentacyclo[9.3.2.1⁵,⁸.0¹,¹⁰.0²,⁸]heptadec-13-en-9-carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 346.38
PubChem CID 91757643
Formelmasse 346.38