Learn More
Brady™ GHS-Symbol - Explosiv, auf Karte aufgebracht
Artikelnummer. 15454841
Ansicht ändern
Click to view available options
Höhe (metrisch):
70 mm
100 mm
Breite (metrisch):
70 mm
100 mm
Packungsgröße:
4 Stück
6 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Höhe (metrisch) Breite (metrisch) unitSize
15454841 100 mm 100 mm 4 Stück
15484841 70 mm 70 mm 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15454841 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 811678
Statten Sie Ihr Labor aus
Verwenden Sie den Aktionscode 28007
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Vorgedruckte Etiketten zur Identifizierung Ihrer Behälter für chemische Produkte.
  • Qualitativ hochwertige Etiketten, die den anspruchsvollsten Umgebungsbedingungen standhalten können
  • Hohe Beständigkeit gegen schlechtes Wetter, Abrieb und chemische Produkte
Spezifikation
Alternate Part Number PIC 1801-100 *100-B7541-CRD
Ausführung Glanz
Material Polyester
Menge 4/Packung
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Höhe (metrisch) 100 mm
Dicke 0.099 mm
Breite (metrisch) 100 mm
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis 110 °C
Form Diamant
Farbe Schwarz auf Weiß