Learn More
Brady™ GHS-Symbol - Ätzend, individuelle Markierungen auf einer Rolle
Vorgedruckte Etiketten zur Identifizierung Ihrer Behälter für chemische Produkte.
Marke: Brady™ 834181
75.66 CHF gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21741" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.04320kg
Beschreibung
- Qualitativ hochwertige Etiketten, die den anspruchsvollsten Umgebungsbedingungen standhalten können
- Hohe Beständigkeit gegen schlechtes Wetter, Abrieb und chemische Produkte
Spezifikation
Glanz | |
250/Packung | |
21 mm | |
21 mm | |
Diamantförmig |
Polyester | |
Dauerhaftes Acryl | |
0.099 mm | |
-40 °C bis 110 °C | |
Schwarz auf Weiß |