Learn More
Brady™ GHS-Symbol – Druckgas, einzelne Markierungen auf einer Rolle
Artikelnummer. 15476924 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Material:
Polyester
Packungsgröße:
250 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Material Packungsgröße
15476924 Polyester 250 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15476924 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 834185
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    53.40 CHF
    47.89 CHF / 250 Stück
    Sparen 5.51 CHF
    10% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Vorgedruckte Etiketten zur Identifizierung Ihrer Behälter für chemische Produkte.
  • Qualitativ hochwertige Etiketten, die den anspruchsvollsten Umgebungsbedingungen standhalten können
  • Hohe Beständigkeit gegen schlechtes Wetter, Abrieb und chemische Produkte
Spezifikation
Alternate Part Number PIC 1804-21 *21-B7541-RLL-DC
Ausführung Glanz
Material Polyester
Menge 250/Packung
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Höhe (metrisch) 21 mm
Dicke 0.099 mm
Breite (metrisch) 21 mm
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis 110 °C
Form Diamant
Farbe Schwarz auf Weiß