Learn More
Brady™ GHS-Symbol - Akute Toxizität, einzelne Marker auf einer Rolle
Artikelnummer. 15452613
Change view
Click to view available options
Material:
Polyester
Packungsgröße:
1 Rollen
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Material unitSize
15452613 Polyester 1 Rollen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15452613 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 834188
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Vorgedruckte Etiketten zur Identifizierung Ihrer Behälter für chemische Produkte.
  • Qualitativ hochwertige Etiketten, die den anspruchsvollsten Umgebungsbedingungen standhalten können
  • Hohe Beständigkeit gegen schlechtes Wetter, Abrieb und chemische Produkte
Spezifikation
Alternate Part Number PIC 1809-21 *21-B7541-RLL-DC
Ausführung Glanz
Material Polyester
Menge 250/Packung
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Höhe (metrisch) 21 mm
Dicke 0.099 mm
Breite (metrisch) 21 mm
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis 110 °C
Form Diamant
Farbe Schwarz auf Weiß