Learn More
Liebherr™ GGU-Serie Tischgefrierschränke
Artikelnummer. 15726858 Alle ansehen Liebherr Appliances Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Edelstahl
Anzahl Schubfächer:
0
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Anzahl Schubfächer Packungsgröße
15726858 Edelstahl 0 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15726858 Lieferant Liebherr™ Lieferanten-Nr. GGUesf 1405
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Geeignet für die Installation unter der Arbeitsplatte. Liebherr™ Die Tischgefrierschränke der GGU-Serie sind einfache, zuverlässige Gefrierschränke mit Verdampferplattenablagen, elektronischer Steuerung, Digitalanzeige und Temperaturalarm. Nur mit Einlegeböden, mit Drahtbehältern oder mit massiven Schubladen erhältlich.
  • Static plate-evaporator system: Ensures freezing capacity close to the product for very simple and reliable freezing
  • Electronic Controls with Digital Temperature Display: Provides easy-to-use controls without opening the door, with a visual and audible temperature alarm
  • Doors with reversible hinges: Designed for intensive use with ergonomic, easy to grasp handles
  • Efficient refrigeration system: Reduces energy consumption and operating costs with premium-quality components
  • Environmentally friendly refrigerant: Minimal greenhouse effect and no ozone depletion potential with outstanding energy efficiency
Spezifikation
Capacity (Metric) Freezer 133 L
Temperaturbereich (Tiefkühlschrank) -15°C to -32°C
Ausführung der Tür HardLine, mit Slimline-Griff
No. of Doors 1
Scharnierseite Rechts, austauschbar
Anzahl Schubfächer 0
Einschübe 4 Evaporator Plates
Fassungsvermögen (metrisch) Einschub 24 kg
Abtauen Manuell
Zugriffssicherheit Türschloss
Kältemittel R 600a
Schrankmaterial Stainless Steel
Oberflächenbehandlung außen Stainless Steel
Innen Geformtes weißes Polystyrol
Display Digital, Extern
Farbe Edelstahl
Regelungsart Elektronisch
Enthält Temperature alarm, Adjustable legs
Abmessungen (T x B x H) innen 44.3D x 47.4W x 67.6H
Abmessungen (L x B x H) außen 61.5D x 60W x 83H
Außenhöhe (metrisch) Compartments: 3 x 15 cm, 1 x 17 cm
Energieverbrauch 0.724 kWh / 24 hr.
Stromstärke 0.6 A
Spannung 220/240 V
Frequenz 50 Hz
Wirkleistung 100 w
Versandgewicht (metrisch) 38 kg
Gewicht (metrisch) 35 kg