Learn More
GFP-STAT3
GFP-STAT3
Marke:  Invitrogen PV5212
Additional Details : Gewicht : 0.00900kg
Artikelnummer. 10309104
  • 1532.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
STAT3 wird als Fusion mit GFP (Green Fluorescent Protein) ausgedrückt, um als physiologisches Substrat für die Janus-Familie der Tyrosinkinasen zu dienen.
Zur Verwendung in Kombination mit dem LanthaScreen™ Tb-anti-STAT3 [pTyr705 ] Antikörper (PV4846) zur Beurteilung von Inhibitoren in Screening-Anwendungen mit mittlerem bis hohem Durchsatz.
Spezifikation
Spezifikation
10 nmol
10 nmol
GFP-STAT3, 10 nmol, wird als Fusionsprotein mit GFP (grün fluoreszierendes Protein) exprimiert und dient als physiologisches Substrat für die Janus-Familie der Tyrosinkinasen
GFP-STAT3
Pharmazie und Biopharmazie, Ziel- und Verlaufserkennung und -validierung, Kombination mit dem LanthaScreen™ Tb-anti-STAT [pTyr705]-Antikörper (PV4846) zur Beurteilung von Inhibitoren in Screening-Anwendungen mit mittlerem bis hohem Durchsatz, Arzneimittelforschung und -entwicklung, Kinase-Biologie, biochemische Kinase-Assays, LanthaScreen™ Kinase-Aktivitäts-Assays
Kinase-Substrat
145200 Da
–80 °C