Learn More
GFP-ATF2 (19-96)
Artikelnummer. 10606193
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
20 nmol
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10606193 20 nmol 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10606193 Lieferant Invitrogen Lieferanten-Nr. PV4445
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
GFP-ATF2 (19 – 96)
Eine verkürzte Version (Reste 19 bis 96) von ATF2 wurde als Fusion mit GFP (grün fluoreszierendes Protein) exprimiert, um als Substrat für die JNK- und p38-Kinase-Familien zu dienen.
Zur Verwendung in Kombination mit dem LanthaScreen™ Tb-anti-ATF2 [pThr71]-Antikörper (PV4451) zur Beurteilung von Inhibitoren in Screening-Anwendungen mit mittlerem bis hohem Durchsatz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Assay-Eingabe Biochemische Terbium-Phosphor-spezifische Aktivität
Inhalt und Lagerung GFP-ATF2-Proteinsubstrat in 10 mM Tris, pH 7,5, 150 mM NaCl, 10 % Glycerin, 1 mM DTT. Bei -80 °C lagern.
Nachweisverfahren Fluoreszent
Form Flüssig
Menge 20 nmol
Substrat ATF2 (19 – 96)
Substrate Properties Protein-basiertes Substrat
Substrattyp Kinase-Substrat
Target Enzyme Serin/Threonin-Kinasen
Marker oder Farbstoff GFP (EmGFP)
Molekulargewicht 478000 Da
Versandbedingung Trockeneis
Zieleintrag MAPK13, MAPK8, MAPK9, MAPK14, MAPK3, MAPK1, MAPK11, MAPK12, MAPK10
Validierte Kinasen MAPK1, MAPK3, MAPK8, MAPK9, MAPK10, MAPK11, MAPK12, MAPK13, MAPK14
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.