Learn More
Thermo Scientific™ GFP-4E-BP1
Artikelnummer. 10042813
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
20 nmol
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10042813 20 nmol 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10042813 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. PV4759
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
4E-BP1 expressed as a fusion with GFP (Green Fluorescent Protein) to act as a physiological substrate for FRAP1 (mTor).
4E-BP1 wurde als Fusion mit GFP (grün fluoreszierendes Protein) exprimiert, um als physiologisches Substrat für FRAP1 (mTor) zu dienen.
Zur Verwendung in Kombination mit dem LanthaScreen™ Tb-anti-4E-BP1 [pThr46]-Antikörper (PV4757) zur Beurteilung von Inhibitoren in Screening-Anwendungen mit mittlerem bis hohem Durchsatz. Ein optimierter mTor-Assaypuffer (PV4794) ist ebenfalls erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Assay-Eingabe Biochemische Terbium-Phosphor-spezifische Aktivität
Inhalt und Lagerung GFP-4E-BP1-Proteinsubstrat in 10 mM Tris, pH 7,5, 150 mM NaCl, 10 % Glycerin, 2 mM DTT. Bei -80 °C lagern.
Nachweisverfahren Fluoreszent
Form Flüssig
Zur Verwendung mit (Anwendung) Pharmazie und Biopharmazie, Proteinassays und -analysen, Ziel- und Verlaufserkennung und -validierung,
Menge 20 nmol
Substrat 4E-BP1
Substrate Properties Protein-basiertes Substrat
Substrattyp Kinase-Substrat
Target Enzyme Serin/Threonin-Kinasen
Artikelbeschreibung GFP-4E-BP1, 20 nmol, 20.02 μM Konzentration, 45600 Da Molekulargewicht, Fluoreszenzdetektionsmethode, GFP (EmGFP)-Markierung, Zielenzym für Serin/Threonin-Kinasen, für Pharma und Biopharma, Proteinassays und -analyse, Target-und Lead-Identifizierung und
Marker oder Farbstoff GFP (EmGFP)
Molekulargewicht 45.600 Da
Verpackung Je 1
Produkttyp Gehäuse GFP-4E-BP1
Versandbedingung Trockeneis
Lagerungsbedingungen –80 °C
Zieleintrag mTOR, FRAP1
Validierte Kinasen FRAP1 (mTOR), FRAP1 (mTOR)