Learn More
Aalborg™ TIO-GFM Mounting Kit
Beschreibung
- Die Kits werden in praktischen Tragetaschen aus geformtem Kunststoff geliefert.
- Durchflussschläuche und Schwimmer sind in den mitgelieferten Rahmen austauschbar, wodurch sich überlappende Durchflussbereiche erleichtern.
- Verwenden Sie für nicht korrosive Flüssigkeiten das Aluminiumkit.
- Für korrosive Substanzen ist das Edelstahl-Kit zu verwenden.
- Für korrosive Anwendungen bei geringerem Druck oder für den Einsatz von hochreinen Flüssigkeiten ist das PTFE-Kit anzugeben.
- Lieferung mit eingebauten Glasschwimmern.
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | GFM Massendurchflussmesser |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Measures flow rate |