Learn More
Aalborg™ GFM Analog Mass Flowmeter
Artikelnummer. 15284868
Click to view available options
Flussratenbereich:
0 bis 200 LPM
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15284868
Marke: Aalborg™ GFMS010016
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Designed to read flow rates of gases in a low cost and convenient manner. Aalborg™ GFM Analog Mass Flowmeter has rugged design coupled with instrumentation grade accuracy to provide versatile and economical means of flow measurement.
  • Feste Metallkonstruktion
  • Integrierte neigbare LCD-Anzeige
  • Schutzschaltung
  • Kann als tragbares Gerät verwendet werden
  • Anzeige in technischen Einheiten oder 0 bis 100 %
  • TiO – Summiereroption
Spezifikation
Typ Mass Flowmeter
Flussratenbereich 0 bis 200 LPM