missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

, Thermo Scientific™

Artikelnummer. p-7232422 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17362491

Marke: Thermo Scientific Acros 468652500

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Chemische Identifikatoren

CAS 60282-87-3
Summenformel C21H26O2
Molekulargewicht (g/mol) 310.44
MDL-Nummer 00867858
InChI-Schlüssel SIGSPDASOTUPFS-KQMXEUTGSA-N
Synonym 13beta-Ethyl-17beta-hydroxy-18,19-dinorpregna-4,15-dien-20-yn-3-one
IUPAC-Name (1R)-11a-Ethyl-1-Ethynyl-1-Hydroxy-1H,3AH,3bH,4H,5H,7H,8H,9H,9AH,9Bh,10H,11h,11AH-Cyclopenta[a]phenanturetr1-7-one
SMILES CCC12CCC3C(CCC4=CC(=O)CCC34)C1C=C[C@@]2(O)C#C

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Gestodene
Verpackung Glasflasche
Analysenzertifikat Available
Physikalische Form Pulver
Farbe Weiß bis Beige
Schmelzpunkt 197.9°C
Merck Index 4425
Menge 250 mg
Formelmasse 310.43
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt