Learn More
Gestodene, LoGiCal
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Gestodene |
| CAS | 60282-87-3 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Gestodene |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C21 H26 O2 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | Gestodene, 13-Ethyl-17-hydroxy-18,19-dinor-17a-pregna-4,15-dien-20-yn-3-one, Gestinol, SHB 331, WL 70, 18,19-Dinorpregna-4,15-dien-20-yn-3-one, 13-ethyl-17-hydroxy-, (17alpha)- |
| InChI-Formel | InChI=1S/C21H26O2/c1-3-20-11-9-17-16-8-6-15(22)13-14(16)5-7-18(17)19(20)10-12-21(20,23)4-2/h2,10,12-13,16-19,23H,3,5-9,11H2,1H3/t16-,17+,18+,19-,20-,21-/m0/s1 |
| Lösungstyp | Unverdünnt |
| SMILES | CC[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@H]34)[C@@H]1C=C[C@@]2(O)C#C |
| Mehr anzeigen |