Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Testpapier für die Keimung, Gütegrad 193
Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
120 mm x 300 mm
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
- Hergestellt aus Baumwollfutter und raffiniertem Zellstoff mit > 95 % Alpha-Zellulose
- Ideal zur Sicherstellung eines optimalen Feuchtigkeitsgehalts für verschiedene Arten von Samen und Keimformen
- PH-Bereich zwischen 6.0 und 7.5
- Nassfest
- Struktur verhindert, dass feine Samenkorn-Wurzeln durch das Papier wachsen
Spezifikation
Spezifikation
| Flächengewicht | 160 g/m2 |
| Beschreibung | Gelb |
| Format | Blatt |
| Material | Baumwolleinsätze und raffinierter Zellstoff (>95 % Alpha-Zellulose) |
| Güte | 193 |
| Menge | 100/Packung |
| Dicke (metrisch) | 0,32 mm |
| Abmessungen (L x B) | 120 mm x 300 mm |