Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Keimung-Testpapier, Scheiben, Gütegrad 190
Diese glatte blaue Papiersorte erfüllt die Anforderungen für die Bestimmung der Keimfähigkeit gemäß ISTA (International Seed Testing Association) und ist ideal für die Sicherstellung eines optimalen Feuchtigkeitsgehalts für die verschiedensten Arten von Saatgut und Keimformen.
Marke: Sartorius Stedim Biotech™ FT-3-378-047
Additional Details : Gewicht : 0.02800kg
Beschreibung
- Hergestellt aus Baumwollfutter und raffiniertem Zellstoff mit > 95 % Alpha-Zellulose
- Ideal zur Sicherstellung eines optimalen Feuchtigkeitsgehalts für verschiedene Arten von Samen und Keimformen
- PH-Bereich zwischen 6.0 und 7.5
- Nassfest
- Struktur verhindert, dass feine Samenkorn-Wurzeln durch das Papier wachsen
Spezifikation
300 g/m2 | |
Scheibe | |
190 | |
0,65 mm |
Blau | |
Baumwolleinsätze und raffinierter Zellstoff (>95 % Alpha-Zellulose) | |
100/Packung | |
47 mm |