Learn More
Vilber Lourmat™ UV-Entkeimungslampe
Click to view available options
Länge (metrisch):
500 mm
505 mm
980 mm
1290 mm
Wirkleistung:
15 W
30 W
45 W
60 W
120 W
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Spannung | 230 V |
| Wirkleistung | 120 W |
| Wavelength | 254 nm |
| Tiefe (metrisch) | 140 mm |
| Elektrische Anforderungen | 120 W, 230 V, 50 Hz |
| Höhe (metrisch) | 110 mm |
| Hertz | 50 Hz |
| Länge (metrisch) | 1290 mm |
| Beleuchtungsstärke | 219 mW/cm2 |
| Verpackungsmenge | Je 1 |
| Mehr anzeigen |