Learn More
Vilber Lourmat™ UV-Entkeimungslampe
Artikelnummer. 11766728
Click to view available options
Länge (metrisch):
500 mm
505 mm
980 mm
1290 mm
Wirkleistung:
15 W
30 W
45 W
60 W
120 W
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11766728
Marke: Vilber Lourmat™ 312131511
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Spannung 230 V
Wirkleistung 45 W
Wavelength 254 nm
Tiefe (metrisch) 140 mm
Elektrische Anforderungen 45 W, 230 V, 50 Hz
Höhe (metrisch) 110 mm
Hertz 50 Hz
Länge (metrisch) 500 mm
Beleuchtungsstärke 95 mW/cm2
Verpackungsmenge Je 1
Produkttyp Germicidal UV Lamp