missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Germanium-Standard: Ge @ 10000 μg/ml in 5% HNO3, tr. HF, VHG™

Artikelnummer. 30002984
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
250 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
250 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30002984 100 mL 100 Milliliter
30003177 250 mL 250 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 30002984 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGTGENF100

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.

VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen

Germanium-Standard: Ge @ 10000 μg/ml in 5% HNO3, tr. HF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Germanium
CAS 7440-56-4
Verfahren ICP/ICP-MS
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Germanium
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel Ge
Konzentration 10000 μg/mL
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Ge
InChI-Formel InChI=1S/Ge
SMILES [Ge]
IUPAC-Name Germanium
Solvent or Matrix Dilute HNO3
Molekulargewicht (g/mol) 72.64
Menge 100 mL
Formelmasse 73.9212 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.