Learn More
Germanium-Standard: Ge @ 1000 μg/ml in H2O , tr. F-
Artikelnummer. 30326445
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mL
100 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30326445 100 mL
30318020 50 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30326445 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGPGEW100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Germanium
CAS 7440-56-4
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Germanium
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel Ge
Konzentration 1.000 μg/ml
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Zur Verwendung mit (Geräte) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und andere analytische Instrumente
Synonym Ge
InChI-Formel InChI=1 S/Ge
Lösungstyp Einheitliche Lösung
SMILES [Ge]
Element Ge
IUPAC-Name Germanium
Solvent or Matrix Wasser
Industry Type Petrochemische Tests
Molekulargewicht (g/mol) 72.64
Menge 100 mL
Formelmasse 73.9212