Learn More
Germanium-Standard: Ge @ 1000 μg/ml in 5% HNO3, tr. HF, VHG™
Artikelnummer. 17998149
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
250 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
250 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17998149 500 mL 500 Milliliter
17949279 250 mL 250 Milliliter
17919279 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 17998149 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGPGENF500
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
Germanium-Standard: Ge @ 1000 μg/ml in 5% HNO3, tr. HF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Germanium
CAS 7440-56-4
Verfahren ICP/ICP-MS
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Germanium
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel Ge
Konzentration 1.000 μg/ml
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Ge
InChI-Formel InChI=1S/Ge
SMILES [Ge]
IUPAC-Name Germanium
Solvent or Matrix HNO3 verdünnen
Molekulargewicht (g/mol) 72.64
Menge 500 mL
Formelmasse 73,9212 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.