Learn More
Germanium-Standard: Ge @ 10 μg/ml in 2% HNO3, tr. HF, VHG™
Artikelnummer. 17910996
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17910996 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17910996 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGLGENF100
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
Germanium-Standard: Ge @ 10 μg/ml in 2% HNO3, tr. HF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Germanium
CAS 7440-56-4
Verfahren ICP/ICP-MS
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Germanium
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel Ge
Konzentration 10 μg/ml
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Ge
InChI-Formel InChI=1S/Ge
SMILES [Ge]
IUPAC-Name Germanium
Solvent or Matrix HNO3 verdünnen
Molekulargewicht (g/mol) 72.64
Menge 100 mL
Formelmasse 73,9212 g/mol