Learn More
Germanium-Standard für ICP, 1000 μg/ml in H2O, Assurance Grade, SPEX CertiPrep™
Catalog Number p-5533058
Click to view available options
Menge:
125 ml
500 ml
Verpackung:
Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
7440-56-4, 7732-18-5
Ge
72.63
MFCD00085310
GNPVGFCGXDBREM-UHFFFAOYSA-N
6326954
CHEBI:30441
Germanium
[Ge]
7440-56-4, 7732-18-5
Ge
72.63
MFCD00085310
GNPVGFCGXDBREM-UHFFFAOYSA-N
6326954
CHEBI:30441
Germanium
[Ge]
Includes
NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
AnalytKonzentration
Ge1000 μg/ml
Certifications
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-Beschwerde
Chemischer Name oder Material Germaniumstandard
Güte Assurance
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Matrix    Konzentration     Kat. Nein.
H2O/tr. HF    1000 μg/ml    PLGE9-2Y, -2X    10,000    PLGE9-3Y, -3X
Verpackung Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
Analysenzertifikat Analysezertifikat beinhaltet bis zu 39 Elemente im ppb-Bereich (parts per billion).
Lösungsmittel oder Matrix H2O/.16 % F-
Menge 125 ml
Zur Verwendung mit (Geräte) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
Concentration or Composition Notes Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht. Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen.
Produkt nur für den Laborgebrauch