Learn More
Germanium-Standard für ICP, 1000 μg/ml in H2O, Assurance Grade, SPEX CertiPrep™
Alle ansehen SPEX Certiprep ProdukteBeschreibung
Includes
NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
| Analyt | Konzentration |
|---|---|
| Ge | 1000 μg/ml |
Certifications
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-konform
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Germaniumstandard |
| Verpackung | Dreifach gelaugte LDPE-Flasche |
| Analysenzertifikat | Das Assurance Certificate of Analysis berichtet bis zu 39 Elemente auf PPB-Ebene. |
| Concentration or Composition Notes | Bis zu 68 Elemente werden mit gefundenen Werten für ICP und ICP-MS-Standards gescannt. Der gefundene Wert der Spuren metallischer Verunreinigungen wird im Analysezertifikat angegeben. |
| Verfahren | AA, ICP |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte |
| Typ | Zertifiziertes Referenzmaterial |
| Solvent or Matrix | Wasser/Spur F- |
| Menge | 500 ml |
| Güte | Assurance |
| Mehr anzeigen |
Produkt nur für den Laborgebrauch