Learn More
Germaniumstücke, 2 cm (0,8 Zoll) und darunter, Puratronic™, 99,999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Germanium pieces |
| Namenshinweis | Electrical Resistivity: >40 ohm-cm |
| Menge | 25 g |
| Geruch | Geruchsneutral |
| Partikelgröße | 2cm (0.8 in.) & down |
| Form | Stückchen |
| Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
| Reinheit (%) | ≥99.9999% |
| Güte | Puratronic |