Learn More
Germanium(IV)-Ethoxid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11316988
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11316988
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 014679.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 14165-55-0
It is a sol-gel intermediate for optical fibers and photosensitive.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14165-55-0
MDL-Nummer MFCD00015121
Synonym Germanium tetraethoxide; Tetraethoxygermane
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Germanium(IV) ethoxide
Schmelzpunkt -72°C
Farbe Farblos
Dichte 1.14 g/mL
Siedepunkt 185.5°C
Flammpunkt 49°C (121°F)
Geruch Alkoholähnlich
Strukturformel Ge(OC2H5)4
Brechungsindex 1.407
Menge 5 g
UN-Nummer UN1993
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in anhydrous alcohol and benzene; Hydrolyzes in water
Formelmasse 252.84
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit