Learn More
Germanium(IV)-chlorid, 99.9999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11376008
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.5 g
5 g
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
0.50 Gramm
100 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11376008 0.5 g 0.50 Gramm
11366008 5 g 5 Gramm
11306018 25 g -
11396008 100 g 100 Gramm
11386008 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11376008 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 010509.02
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 10038-98-9 | Cl4GeH8 | 222.49 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10038-98-9
Summenformel Cl4GeH8
Molekulargewicht (g/mol) 222.49
MDL-Nummer MFCD00011029
InChI-Schlüssel VDHBHZZBEGQJRK-UHFFFAOYSA-N
Synonym germanium tetrachloride, germanium chloride, germane, tetrachloro, germanium iv chloride, germanium, tetrachloro, gecl4, germanium chloride gecl4, unii-ysv1r803c0, wln: .ge..g4, germanium chloride gecl4 8ci
PubChem CID 66226
SMILES Cl.Cl.Cl.Cl.[GeH4]
Spezifikation
Siedepunkt 83.1°C
Chemischer Name oder Material Germanium(IV) chloride
Schmelzpunkt -49.5°C
Farbe Farblos
Physikalische Form Flüssig
Menge 0.5 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Strukturformel GeCl4
UN-Nummer UN3264
Merck Index 14,4410
IUPAC-Name Tetrachlorgerman
Formelmasse 214.4
Reinheit (%) 99.9999%
Geruch Acidic
Empfindlichkeit Moisture Sensitive
Dichte 1.874g/mL