Learn More
Germanium(IV)-chlorid, 99.9999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11306018
Change view
Click to view available options
Menge:
0.5 g
5 g
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
0.50 Gramm
100 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11306018 25 g -
11376008 0.5 g 0.50 Gramm
11366008 5 g 5 Gramm
11396008 100 g 100 Gramm
11386008 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11306018 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 010509.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 10038-98-9 | Cl4GeH8 | 222.49 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10038-98-9
Summenformel Cl4GeH8
Molekulargewicht (g/mol) 222.49
MDL-Nummer MFCD00011029
InChI-Schlüssel VDHBHZZBEGQJRK-UHFFFAOYSA-N
Synonym germanium tetrachloride, germanium chloride, germane, tetrachloro, germanium iv chloride, germanium, tetrachloro, gecl4, germanium chloride gecl4, unii-ysv1r803c0, wln: .ge..g4, germanium chloride gecl4 8ci
PubChem CID 66226
SMILES Cl.Cl.Cl.Cl.[GeH4]
Spezifikation
Siedepunkt 83.1°C
Chemischer Name oder Material Germanium(IV) chloride
Schmelzpunkt -49.5°C
Farbe Farblos
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 25 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Strukturformel GeCl4
UN-Nummer UN3264
Merck Index 14,4410
Löslichkeitsinformationen Soluble in ether,benzene,chloroform,carbon tetrachloride. Insoluble in hydrochloric acid and sulphuric acid.
IUPAC-Name Tetrachlorgerman
Formelmasse 214.4
Reinheit (%) 99.9999%
Geruch Acidic
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 1.874 g/mL