Learn More
Germaniumbarren, zonenveredelt, 95 % N-Typ min., 99.9999 % (Metallbasis, 95 % N-Typ min.), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11391248
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
24 g
120 g
Packungsgröße:
120 Gramm
24 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11391248 120 g 120 Gramm
11381248 24 g 24 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11391248 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 010192.79
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Form: Elektrische Resistenz: 40 Ohm-cm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-56-4
Summenformel Ge
Molekulargewicht (g/mol) 72.63
MDL-Nummer MFCD00085310
InChI-Schlüssel GNPVGFCGXDBREM-UHFFFAOYSA-N
Synonym element, germanio, germanium, metal powder, unii-00072j7xws, powder, germanium, chips trace metals basis, atom, copper metal, germanium, disks, 15mm, thickness 1.0mm, polycrystalline, germanium, powder
PubChem CID 6326954
ChEBI CHEBI:30441
IUPAC-Name Germanium
SMILES [Ge]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Germanium
Farbe Silber
Physikalische Form Barren, Zonen-raffiniert, 95 % Typ N min.
Menge 120 g
Geruch Geruchsneutral
Aussehen Silver-colored ingot
Prozentgehaltsbereich 99.9999% (Metals basis, 95% N type minimum)