Learn More
Germanium(II)-jodid, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11381539
Click to view available options
Menge:
0.1 g
1 g
5 g
Packungsgröße:
0.10 Gramm
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11381539
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 014013.77
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 13573-08-5 | GeI2 | 326.439 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13573-08-5
Summenformel GeI2
Molekulargewicht (g/mol) 326.439
MDL-Nummer MFCD00135537
InChI-Schlüssel IAGYEMVJHPEPGE-UHFFFAOYSA-N
Synonym germanium diiodide, germanium ii iodide, germanium iodide, diiodogermanylidene, acmc-1c83a, germanium ii iodide trace metals basis
PubChem CID 6327215
IUPAC-Name Diiodgermanium
SMILES [Ge](I)I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Germanium(II) iodide
Farbe Gelb bis Braun
Menge 0.1 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN3260
Formelmasse 326.4
Reinheit (%) 99.99%
Empfindlichkeit Air & Moisture Sensitive
Dichte 5.37g/mL