Learn More
Germanium, 99.999 %, (Metallspurenanalyse), Pulver, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10723265 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10723265 50 g Glasflasche 50 Gramm
10299203 1 g Glasflasche 1 Gramm
10256920 10 g Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10723265 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 193110500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 7440-56-4 | Ge | 72.63 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Für die Ultra-Spurenanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-56-4
Summenformel Ge
Molekulargewicht (g/mol) 72.63
MDL-Nummer MFCD00085310
InChI-Schlüssel GNPVGFCGXDBREM-UHFFFAOYSA-N
Synonym element, germanio, germanium, metal powder, unii-00072j7xws, powder, germanium, chips trace metals basis, atom, copper metal, germanium, disks, 15mm, thickness 1.0mm, polycrystalline, germanium, powder
PubChem CID 6326954
ChEBI CHEBI:30441
IUPAC-Name Germanium
SMILES [Ge]
Spezifikation
Siedepunkt 2830.0°C
Chemischer Name oder Material Germanium
Schmelzpunkt 937.0°C
Namenshinweis 99.999%
Farbe Schwarz bis grau
Physikalische Form Glitzerndes Kristallpulver
Menge 50 g
Prozentgehaltsbereich 99.999%
Merck Index 15, 4441
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: insoluble in hcl and diluted alkali hydroxides
Formelmasse 72.59
Reinheit (%) 99.999%
Güte Spurenmetallbasis
Verpackung Glasflasche
Relative Dichte 5.35
Dichte 5.3500g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Germanium, powder
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.