Learn More
Greiner Bio-One Keimzahlschalen
Artikelnummer. 10134771
Click to view available options
Sterilität:
Unsteril
Packungsgröße:
480 Stück
Artikelnummer. 10134771
Marke: Greiner Bio-One 633175
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Einfach stapelbar. Greiner Bio-One Keimzahlschalen ermöglichen dank ihrer Aufteilung in 10 mm-Quadrate eine schnelle und einfache Analyse.
  • Einfach stapelbar
  • Mit Belüftung
  • Graduiert
  • Material: Kristallklares und hitzebeständiges Polystyrol für die optimale mikroskopische Analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verschlusstyp Stapelbar
Farbe Clear
Material Polystyrol
Form Rund
Sterilität Unsteril
Typ Schale für die Keimzählung
Lüftung Ja
Höhe (metrisch) 16 mm
Durchmesser (metrisch) 94 mm
Nur für Forschungszwecke Nicht für Diagnoseverfahren, sofern nicht anders angegeben