Learn More
Geranyllinalool, ca. 95 %, tech., Isomerengemisch, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10307801 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
2.5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
Artikelnummer. 10307801
Marke: Thermo Scientific Acros 278360250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1113-21-9 | C20H34O | 290.49 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1113-21-9
Summenformel C20H34O
Molekulargewicht (g/mol) 290.49
MDL-Nummer MFCD00059363
InChI-Schlüssel IQDXAJNQKSIPGB-HQSZAHFGNA-N
Synonym geranyl linalool, geranyllinalool, 3,7,11,15-tetramethyl-1,6,10,14-hexadecatetraen-3-ol, e,e-geranyllinalool, 6e,10e-geranyllinalool, 3,7,11,15-tetramethylhexadeca-1,6,10,14-tetraen-3-ol, 6e,10e-3,7,11,15-tetramethylhexadeca-1,6,10,14-tetraen-3-ol, e,e-3,7,11,15-tetramethylhexadeca-1,6,10,14-tetraen-3-ol, 1,6,10,14-hexadecatetraen-3-ol, 3,7,11,15-tetramethyl-, 6e,10e, 1,6,10,14-hexadecatetraen-3-ol, 3,7,11,15-tetramethyl
PubChem CID 5365872
ChEBI CHEBI:74299
IUPAC-Name (6E,10E)-3,7,11,15-Tetramethylhexadeda-1,6,10,14-Tetraen-3-ol
SMILES CC(C)=CCC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CCC(C)(O)C=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Geranyl linalool
Namenshinweis tech., ca. 95%
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.8800g/mL
Siedepunkt 250.0°C
Flammpunkt 160°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4860 to 1.4920
Menge 25 g
Relative Dichte 0.88
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents, solubel in 70% ethanol
Formelmasse 290.48
Reinheit (%) ca. 95%
Güte Technisch
Physikalische Form Flüssigkeit