Learn More
Gentamicin-Sulfat USP,kristallin, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11474512 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11474512 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 11474512 Supplier MP Biomedicals Supplier No. 0219005701
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    175.00 CHF
    165.97 CHF / 1 Gramm
    Sparen 9.03 CHF
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-10-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Specifications
Chemischer Name oder Material Gentamicin-Sulfat
Typ Gentamicin-Sulfat
Physikalische Form kristallin
CAS 1405-41-0
Menge 1 g
Summenformel C21H43N5O7
Synonym Gentamycin-Sulfat
Formelmasse 477.6
Güte USP
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • gentamycin sulphate, USP
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Hazard Statement
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Precautionary Statement
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-[Bei unzureichender Belüftung] Atemschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: gentamycin sulphate