Learn More
Thermo Scientific™ Gentamicinsulfat, UltraPure
Hemmt die normale Proteinsynthese
Marke:  Thermo Scientific™ J16051.14
Additional Details : CAS : 1405-41-0 Gewicht : 1.00000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15815148
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Beschreibung
Beschreibung
  • Bakterizid
  • Stabil
  • Autoklavierbar
  • Wirksam in Kombination mit Antibiotika, welche die Zellwandsynthese beeinträchtigen
Spezifikation
Spezifikation
Requires no refrigeration
≥590 μg/mg (Dry basis)
Antibiotic
3.5 to 5.5
25 g
Bactericidal
Pulver
Kunststoffflasche
Ultrapure
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation